Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Click to view available options
Beschreibung:
Conical Wells
Fasst 80 x 0,2 ml-Röhrchenstreifen
Flat Bottom Wells
Konische Wells
Leer mit Thermometerbohrung
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Wells mit flachem Boden
Aufnahmevermögen:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
- Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
- Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
- Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
- Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
- Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
- Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
- Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
- Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
- Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Beschreibung | Conical Wells |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 10mm Durchmesser |
Aufnahmevermögen | 20 x 10 mm dia. Tubes/Vials |
Material | Eloxiertes Aluminium |
No. of Places | 20 Positionen |
Typ | Dri-Block Blockthermostat |
Enthält | 20 Bohrungen, 48 mm tief, konisch, mit Bohrung für Thermometer |
Röhrchengröße | 10 mm Durchm. |
Breite (angloamerikanisch) | 3 in. |
Breite (metrisch) | 75 mm |