Learn More
Aluminiumethoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314048
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314048 10 g 10 Gramm
11324048 50 g 50 Gramm
11334048 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041336.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 555-75-9 | C6H15AlO3-3 | 162.165 g/mol
Aluminum ethoxide is mainly used in industrial settings. It is used as a reducing agent for aldehyde, ketones, polymerization catalyst. Used in the sol-gel process preparation of high purity aluminum sesquioxide. It also used as a reducing reagent, for carbonyl compounds that restore to alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-75-9
Summenformel C6H15AlO3-3
Molekulargewicht (g/mol) 162.165
MDL-Nummer MFCD00009658
InChI-Schlüssel JBRFPFQROJYWFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209lnt
PubChem CID 70700059
IUPAC-Name Aluminium;ethanolat
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum ethoxide
Schmelzpunkt 154°C to 159°C
Farbe Weiß
Dichte 1.142 g/mL
Siedepunkt 320°C
Strukturformel Al(OC2H5)3
Menge 10 g
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,338
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot xylene,cholorobenzene. Reacts with water.
Formelmasse 162.16
Physikalische Form Pulver/Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminiumtriethylat
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.