Learn More
Aluminiumfluorid, wasserfrei, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313418
934.71 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7784-18-1
MFCD00003426
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7784-18-1
MFCD00003426
Für die Vakuumabscheidung
Aluminum fluoride (AlF3) is an inorganic compound used primarily in the production of aluminum. It is also used to inhibit fermentation. It is a sputtering target for preparation of low index films. In ceramics, as flux in metallurgy, in aluminum manufacture, as inhibitor of fermentation, as catalyst in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum fluoride
Schmelzpunkt 1291°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 100 g
Merck Index 14,339
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in acids and alkalies. Insoluble in Acetone.
Formelmasse 83.98
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.882 g/mL