Learn More
Alfa Aesar™ Schläuche aus Aluminium-Mangan, Legierung 3003, 7.14 mm (0.281 in.) Außendurchmesser, 6.43 mm (0.253 in.) Innendurchmesser
Marke:  Alfa Aesar™ 045942.RN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464025
  • 79.87 € / 90 Zentimeter
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt %
5x 90cm
MFCD00198174
Aluminum Manganese tubing, Alloy 3003
OD: 7.14mm (0.281 in.), ID: 6.43mm (0.253 in.)
Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt %
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation