Learn More
Schläuche aus Aluminium-Mangan, Legierung 3003, 7.14 mm (0.281 in.) Außendurchmesser, 6.43 mm (0.253 in.) Innendurchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454025
Change view
Click to view available options
Menge:
90 cm
5 x 90 cm
Packungsgröße:
90 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454025 90 cm 90 Zentimeter
15464025 5 x 90 cm 90 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045942.RM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Manganese tubing, Alloy 3003
Namenshinweis OD: 7.14mm (0.281 in.), ID: 6.43mm (0.253 in.)
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt %
Menge 90 cm
MDL-Nummer MFCD00198174