Learn More
Aluminium-Metaphosphat, Al2O3 19.4 %, P2O5 78.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Beschreibung
Aluminum metaphosphate is used as a constituent of glazes, enamels, glasses and as a high-temperature insulating cement. It is also used as molecular sieves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum metaphosphate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 263.9 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Al2O3 19.4%, P2O5 78.9% |
Dichte | 2.779 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum metaphosphate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.