Learn More
Cole-Parmer™ BLOCK FüR 40X0,5ML+15X1,5ML RöHR. RöHR.
Click to view available options
Länge (metrisch):
39,2 mm
Beschreibung
- 1 year warranty
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 40 x 0,5 und 15 x 1,5 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 40 x 0,5 ml- und 15 x 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen |
Material | Aluminium |
Typ | Zubehör, Block |
Länge (angloamerikanisch) | 1.5 in. |
Länge (metrisch) | 39,2 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 1.4 in. |
Breite (metrisch) | 35,6 mm |