missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminiumnickelisopropoxid, 99.9 % (m.b.), 10 % w/v in IPA, verpackt unter AR in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7051998
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
70504-57-3
MFCD00143593
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
70504-57-3
MFCD00143593

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum nickel isopropoxide
Siedepunkt 120°C (0.6 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 584.92
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nickel isopropoxide 10% w/v in isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'