Learn More
Aluminiumnitrathydrat, 99.999 % (Metallbasis ohne Hg), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 73.5°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metals basis excluding Hg) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol. |
IUPAC-Name | Aluminium;trinitrat;nonahydrat |
Formelmasse | 212.99 (Anhydrous) |
Geruch | Odorless |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.