Learn More
Aluminiumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059179
20.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
814-87-9
C6Al2O12
318.02
MFCD00050791
ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
93561
Dialuminium;Oxalat
[Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
814-87-9
C6Al2O12
318.02
MFCD00050791
ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
93561
Dialuminium;Oxalat
[Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Aluminum oxalate is used as a mordant for printing textiles and dyeing cotton. It finds use as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum oxalate hydrate
Farbe Weiß
Strukturformel Al2(C2O4)3·xH2O
Menge 10 g
Merck Index 14,355
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 318.02 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver/Stückchen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum oxalate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.