Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid 90 sauer
Artikelnummer. 10105001 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10105001 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10105001 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 815030.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 50 bis 200 μm
Güte Aufgabe
pH 4 ± 0,3
Menge 1 kg
Oberfläche (metrisch) ∼130 m2/g
Typ Aluminiumoxid 90 sauer