Learn More
Aluminiumoxid, Poliermittel, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491567
Click to view available options
Menge:
57 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Poliermittel für IR-Kristallfenster
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Physikalische Form Partikel
Namenshinweis Polishing compound
Geruch Odorless
Partikelgröße 0.3 Micron
Menge 57 g
Siedepunkt 2980°C
CAS 1344-28-1
Schmelzpunkt 2045°C
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Merck Index 14,356
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium; Sauerstoff(2-)
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formelmasse 101.96