Learn More
Aluminiumoxid, Einkristall, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 040266.KJ
Weitere Details : CAS : 1344-28-1 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge 5 pc.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461647
  • 162.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
Dialuminium;sauerstoff(2-)
Spezifikation
Aluminum oxide
Al2O3
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
6.35mm dia x 2.0mm thick,random orientation
5 pc.
1344-28-1
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Dialuminium;sauerstoff(2-)
9989226
in Schrumpffolie verpackt
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation