Learn More
Aluminiumphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
As a flux for ceramics, preparation of dental cement, cement with calcium sulfate and sodium silicate, special glasses, as gel in pharmacy.Aluminum phosphate is used as catalysts, molecular sieves, flux for ceramics and as a gel in pharmacy. It is employed in the preparation of dental cement, emollients and fire-resistant coating. It plays an important role as an anti-fouling agent in textile industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum phosphate |
Schmelzpunkt | >1500°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water and acetic acid. Slightly soluble in concentrated hydrochloric acid and nitric acid.Insoluble in water. |
Formelmasse | 121.95 |
Aussehen | White powder |
Dichte | 2.566 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum phosphate
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only