Learn More
Aluminiumphosphat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Aluminum phosphate is used in the production of glass, mixture of ceramic, waterproofing concrete and dental cements, in cosmetics as a emollient, flame retardant, catalyst in organic synthesis, fireproofing textile, pharmaceuticals and dyes. It also used in many adhesives, binders and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum phosphate |
| Schmelzpunkt | >1500°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metal basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 121.95 |
| Aussehen | White powder |
| Dichte | 2.566 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum phosphate, Puratronic
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.