missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminium, Plasma-Standardlösung, Al 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™

Catalog Number p-4824596
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7429-90-5, 7732-18-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
CHEBI:33629
[Al]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7429-90-5, 7732-18-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
CHEBI:33629
[Al]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum
Menge 50 mL
IUPAC-Name Aluminium
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:5,0 %; Aluminium:0,1 %; Wasser:94,9%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'