Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
5.75 € - 27.05 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, EC 95/98 Standard |
---|---|
Material | Aluminium, Polyester |
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11886371
|
Brady™
255216 |
Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! | 200 mm |
11.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11760284
|
Brady™
241589 |
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen | 200 mm |
11.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11750284
|
Brady™
241588 |
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen | 100 mm |
6.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11724864
|
Brady™
255217 |
Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! | 315 mm |
27.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11740284
|
Brady™
241577 |
Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
ISO 7010, EC 95/98 Standard | |
Je 1 | |
Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich | |
-40 °C bis 140 °C | |
Sicherheitswarnzeichen |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
0,271 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |