Learn More
Nickel Electro™ Retort rod for Clifton blockheaters
Der Nickel Electro™ Aluminium Stativstab kann für Destillationsexperimente und als Unterstützung bei der Filterung verwendet werden.
Marke:  Nickel Electro™ 8614
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12835906
  • 9.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: DiameterMetricRod,HeightMetric,LengthMetricRod
Benötigt : Finish,ForUseWithApplication,Material,ProductTypeSpecs,dimQuantity
Beschreibung
Beschreibung
  • Stativstab aus Aluminium
  • Gewinde: M10 x 1.55 mm
Aluminium, Stativstange
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
500 mm
Stativstab
Stativfüße
500 mm
12 mm
Naturfarben