missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Aluminium-Ständer für Buerkle™-Kanister
28.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Ständer für 2 kompakte 5 l-Kanister
Ständer für 3 kompakte 5 l-Kanister
Beschreibung
Mit den Stützen für Raumsparkanister 5 l für zwei oder drei Kanister kann jede beliebige Anzahl an Kanister sicher und frei aufgestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp | Untergestell |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ständer für 2 kompakte 5 l-Kanister |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'