Learn More
Brady™ Aluminium-Transportschilder, mit Polyester überzogen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 3A-297 *297-B7525 |
| Material | Aluminium, Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Dicke | 0,271 mm |
| Breite (metrisch) | 297 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 – 140 °C |
| Mehr anzeigen |