Learn More
Wheaton™ X1000 Weighing dish 20 mm pack 1000
Wheaton Aluminium-Wägeschale, Einmalgebrauch:Ja, zur Verwendung mit:Für Milligramm-Wägung, Höhe:8 mm
Marke: Wheaton™ 370792
126.35 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54430kg
Beschreibung
Wheaton Aluminium-Wägeschale, Einmalgebrauch:Ja, zur Verwendung mit:Für Milligramm-Wägung, Höhe:8 mm
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
8 mm |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Für Milligramm-Wägung | |
20 mm |