Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184407
  • 17.08 € / 12 Stück
Verfügbar ab
30-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universalfaschen sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum, gewährleistet die Integrität für eine langfristige Aufbewahrung und bietet ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte
  • Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
136 mm
240 ml
21 mm
139 mm
12
Weiß
24-400
PTFE/Polyethylenschaum
24 bis 400 mm
Eng
Bernsteinfarbig
13 mm
Glas (Typ 3)
Runde Boston-Flasche
60 mm