Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7145762 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 16134417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Kappen aus Polypropylen, um Sauberkeit zu gewährleisten. Die braune Fisherbrand™ Boston Rundglasflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen sind ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben.
  • Ideal, wenn Inhaltsintegrität und UV-Schutz wichtig sind
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Gewährleisten die Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte.
  • Absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum
  • Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 62 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm