missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubkappe

Artikelnummer. 10266951
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10266951 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10266951 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41323048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einem hitzebeständigen Schraubverschluss für sicheren Verschluss.

  • Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
  • Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis zu 110 °C.
  • Fassungsvermögen von 200 ml, Gewinde GL 22

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 200 ml
Farbe Bernstein
Closure Included Ja
Verschlussgröße GL22
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.