Learn More
Poulten & Graf GmbH Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
250 ml
500 ml
Flaschenoberfläche:
Beschichtet
Unbeschichtet
Description
- Quadratisch
- 9.700 unbeschichtet
- 9.710-Kunststoff-beschichtet
Specifications
Flaschenoberfläche | Beschichtet |
Fassungsvermögen | 250 ml |
Produkttyp | Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Amber |
Beschreibung | Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde |
Form | Quadratisch |
Material | Glas |
Anzahl pro Karton | 1 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Show More |