Learn More
Azpack™ Winchester Flaschen aus Braunglas mit schmalem Hals und schwarzen PolyCone Kappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
1000 ml
Beschreibung
- Braunes Kalknatronglas
- Mit schwarzer Konuskappe aus Polyethylen
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polythene Cone |
Verschlussmaterial | Harnstoff |
Verschlussgröße | 24/R3 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 91 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 40/Pckg. |
Breite (metrisch) | 39.8 mm |