Learn More
Duran™ Amber Laboratory Bottle
Manufactured from borosilicate glass. DURAN™ Amber Laboratory Bottle are typically used for storage and transport of light-sensitive substances.
Marke:  Duran™ 218066304
Artikelnummer. 10787171
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Easy-to-read scale and large labelling field 
  • UV protection up to approx. 500 nm wavelength
  • Colour application is only on the outer surface
  • Manufactured from borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen