missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Braune LDPE-Flasche

Artikelnummer. 10738711 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10738711 250 ml 1 Stück
10129810 50 ml 1 Stück
10333401 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10738711 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 130248

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Braune LDPE-Flasche mit enger Öffnung und Schraubverschluss.

ulliLichtundurchlässig/liliFür die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen/liliMit Schraubverschluss/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Öffnung Eng
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.