Beschreibung
- Aus braunem, lichtundurchlässigem LDPE
- Mit Schraubverschluss
- Für die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen |
| Material | LDPE |
| Transparenz | Lichtundurchlässig |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
| Höhe (metrisch) | 106 mm |
| Produkttyp | Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |