Learn More
Fisherbrand™ Natronkalkglasflasche mit passendem Schraubverschluss, bernsteinfarben
Artikelnummer. 12830944
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12830944 500 ml 10 Stück
12337128 60 ml 40 Stück
12347128 100 ml 20 Stück
12810944 150 ml 20 Stück
10542433 250 ml 20 Stück
10595924 1000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12830944
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die Fisherbrand™ Natronkalkglasflasche mit passendem Schraubverschluss, bernsteinfarben, im Labor als Gebrauchsflasche für Labormedien, einschließlich Feststoffe und Flüssigkeiten. Die Flasche hat einen Originalitätsverschluss.
  • Originalitätsverschluss aus weißem Polypropylen und Polycone-Einlage
  • Bernsteinfarbenes Natronkalkglas Typ 3
  • ISO zertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Bernstein
Innendurchmesser (metrisch) 76.8 mm
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10 Packung
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PolyCone
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 215,6 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 97,5 mm
Verschlusstyp Schraubkappe