Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Braune VOA-Glasfläschchen mit 0.125-Zoll-Septen
Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden. Sie sind in einer breiten Palette an Größen und Ausführungen erhältlich.
106.00 € - 274.00 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Material | Glas (Typ 1) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Dicke (metrisch) | 3,17 mm |
Typ | Fläschchen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15599085
|
Thermo Scientific™
139-20A/EP |
EP 20 ml Braunglas-Fläschchen, 0.125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert | 20 ml | Kappe mit verklebtem Septum | 72 |
207.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15935091
|
Thermo Scientific™
339-20A |
EP 20 ml-Fläschchen braun 0,125 Zoll, verklebtes Septum, unbehandelt | 20 mL | Kappe mit verklebtem Septum | 72 |
106.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12949684
|
Thermo Scientific™
S246-0040 |
I-Chem40 ml-Braunglasfläschchen 0.125 Zoll, ungebundenes Septum, verarbeitet | 40 ml | Kappe mit nicht verklebtem Septum | 72 |
183.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13449018
|
Thermo Scientific™
S346-0040 |
I-Chem 40 ml-Fläschchen, Braunglasfläschchen 0.125 Zoll., ungebundenes Septum, zertifiziert | 40 ml | Kappe mit nicht verklebtem Septum | 72 |
274.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Die braunen Thermo Scientific™ VOA-Fläschchen mit 0,125″-Septen sind für einen einfachen Austausch mit fest mit der Kappe verklebtem oder unverklebtem Septum und mit 20, 40 oder 60 ml Fassungsvermögen erhältlich.Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
- Braunes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
- Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Analyten vor Abbau
- Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
- Erhältlich in den Größen 20, 40 und 60 ml
- Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen mit einem standardmäßigen Septum aus Silikon mit 0.125 in. starker PTFE-Dichtungseinlage
- Fest mit dem Deckel verklebtes Septum oder unverklebtes Septum zum einfachen Austauschen. Sie haben die Wahl.
- Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
- Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt: Zertifiziert Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Einzigartiger Karton für den Transport aus dem Feld ins Labor, der sich bequem in ein Fläschchen-Tablett umwandeln lässt (nur für unverklebte Septen). Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt die Fläschchen vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Behandelte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Polypropylen | |
Fläschchen |
Glas (Typ 1) | |
3,17 mm | |
24-414 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.