Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen zur Aufbewahrung mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen und PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage
Catalog Number p-6974000
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1250 ml
2500 ml
Menge:
12/Karton
6/Karton
Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche für Feststoffe. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Weithals-Apotherflaschen mit PTFE-beschichteten PE-Verschlusskappen sind die klassischen Vitaminflaschen und werden häufig für pharmazeutische, chemische und umwelttechnische Anwendungen verwendet. Das Braunglas filtert UV-Wellen heraus, um lichtempfindliche Feststoffe zu schützen.
Die Weithals-Apothekerflasche aus bernsteinfarbenem Glas mit einer breiten Öffnung ist die optimale Universalflasche für Feststoffe. Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe. Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet. Diese Apothekerflasche kommen auch oft in der Chemie und im Umweltschutz zur Anwendung.
  • Weithalsflaschen ermöglichen eine einfache Entnahme des Inhalts.
  • Apothekerflaschen sind die klassischen “ Vitaminflaschen” und werden häufig für pharmazeutische Verpackungen sowie für chemische und umwelttechnische Anwendungen verwendet.
Fassungsvermögen 1250 ml (42 oz.)
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70-400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 106 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Weithals-Packer
Kapazität (metrisch) 1250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 42 oz.
Farbe Braun
Material Glas
Länge (metrisch) 63 mm
Verpackung 6/Karton
Menge 6/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 70-400
Zertifizierung/Konformität USP Type III
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund