Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16134367
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
0,2 oz.
0,27 oz.
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8,5 oz.
17 oz.
32 oz.
42,3 oz.
84,5 oz.
Kapazität (metrisch):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
  • Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
  • Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
  • Die Kappen bieten eine gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit und können nach der Formung wieder geschmolzen werden
  • Die Kappeneinlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 99 mm
Höhe (metrisch) 179 mm
Produkttyp Weithals Apothekerflasche
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 52 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 53-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit