Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16194477
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
0,2 oz.
0,27 oz.
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8,5 oz.
17 oz.
32 oz.
42,3 oz.
84,5 oz.
Kapazität (metrisch):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
  • Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
  • Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
  • Die Kappen bieten eine gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit und können nach der Formung wieder geschmolzen werden
  • Die Kappeneinlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Höhe (metrisch) 52 mm
Produkttyp Weithals Apothekerflasche
Kapazität (metrisch) 8 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,27 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 55 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 912
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Ja
Öffnung Weit