Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas ohne Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144759 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Packungsgröße:
180 Stück
36 Stück
60 Stück
84 Stück
Artikelnummer. 16144527
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
  • Verfügt über eine breite Öffnung
  • Braune Farbe filtert UV-Wellenlängen heraus
  • Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 84
Halsausführung 45-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 119 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussgröße 45 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 65 mm