Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche Weithals, Braun, mit GLS 80™ Gewinde, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen mit UV-Schutz.
Marke: DWK Life Sciences 218666901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Durch den Einsatz einer verschmolzenen, externen Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche. Die braunen Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die braunen DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen werden komplett mit oder ohne dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.- Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Polypropylene | |
3500 mL | |
ohne Schraubverschluss und Ausgießring | |
Je 1 | |
Autoklavierbar |
160 mm | |
Autoklavieren von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Zubereitung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Probennahme lichtempfindlicher Materialien; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Transport und Versand lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Behälter zum Umgang mit Flüssigkeiten | |
Borosilikatglas (3.3), Polypropylen | |
GLS 80 |