Learn More
Duran™ Weithals-Reagenzflaschen aus Braunglas mit Flachkopfstopfen
Marke:  Duran™ 211888606
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.89000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10008010
  • 439.00 € / 1 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 05-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
10 L
Amber
Standard Ground Joint, Glass Flat-Head Stopper
85/55
Reagent Bottle
443mm
ISO 4796-2, USP Standard
Suitable for storage of aggressive media, which could attack plastic parts.
Glass
10Pack
229mm
Wide Mouth