missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amberlite™ CG-50 - Typ 1, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 10480091
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9042-11-9
(C18H30O15)AHO
MFCD00132693
GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
131636581
(2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(methoxymethyl)oxan-3,4,5-triol
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9042-11-9
(C18H30O15)AHO
MFCD00132693
GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
131636581
(2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(methoxymethyl)oxan-3,4,5-triol
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Amberlite™ CG-50 - type 1
Verpackung Kunststoffflasche
Fieser 01,511; 04,266; 05,355; 06,302
Merck Index 14, 382
Menge 500 g

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'