Learn More
Amberlite™ IR-120 (Na) Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin is used in water softening, dealkalinization and deionization. It is used for the recovery of toxic metals. It is also used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite™ IR-120 (Na) Ionenaustauschharz wird bei der Wasserenthärtung, der De-Alkalisierung und der Deionisierung verwendet. Es wird zur Rückgewinnung toxischer Metalle verwendet. Es wird auch im Trennmedium für TLC, Papierchromatographie und LPLC verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Wasserenthärtung, De-Alkalisierung, Deionisierung
Amberlite™ IR-120 (Na) Ionenaustauschharz wird bei der Wasserenthärtung, der De-Alkalisierung und der Deionisierung verwendet. Es wird zur Rückgewinnung toxischer Metalle verwendet. Es wird auch im Trennmedium für TLC, Papierchromatographie und LPLC verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Wasserenthärtung, De-Alkalisierung, Deionisierung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin |
Merck Index | 14,382 |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |