Learn More
Alfa Aesar™ Amberlite™ IR-120 (Na) Ionenaustauschharz
21.70 € - 137.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 78922-04-0
Summenformel C13H10ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 311.736
MDL-Nummer MFCD00132707
InChI-Schlüssel APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC-Name 3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11348206
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L15199.22
100g
21.70 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11358206
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L15199.36
500g
44.60 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11368206
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L15199.0E
2500g
137.00 €
2.50 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Amberlite™ IR-120 (Na) Ionenaustauschharz wird bei der Wasserenthärtung, der De-Alkalisierung und der Deionisierung verwendet. Es wird zur Rückgewinnung toxischer Metalle verwendet. Es wird auch im Trennmedium für TLC, Papierchromatographie und LPLC verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Wasserenthärtung, De-Alkalisierung, Deionisierung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78922-04-0
311.736
APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
8190984
C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
C13H10ClNO4S
MFCD00132707
3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoesäure
Spezifikation
Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin
C13H10ClNO4S
14,382
Insoluble in water.
APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoesäure
8190984
78922-04-0
MFCD00132707
3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
100g
C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
311.736
Sicherheitsdatenblatt (SDS)