Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amberlite™ IRA-200C(Na), Ionenaustauschharz
Styrol-DVB; stark saures Makroretikularkationenaustauschharz
32.60 € - 207.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11379907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042252.30 |
250 g |
32.60 €
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11359907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042252.A1 |
1 kg |
61.50 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11369907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042252.A7 |
5 kg |
207.00 €
5 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Amberlite™ IRA-200C(Na), ion exchange resin is used for makeup demineralization, hot process softeners and sodium cycle condensate polishers. Further, it is used in pharmaceuticals and food processing. In addition to this, it is used in portable water applications.