Learn More
Amberlite™ IRA-402 Cl-Form, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11996991 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
10028991 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10374502 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11996991 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52439-77-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52439-77-7
MDL-Nummer MFCD00145564
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRA-402
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Verpackung Kunststofftrommel
Volumen Gesamtkapazität (Cl):> 1.20 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (Cl): 49.0 to 60.0%
Farbe Gelb
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.