Learn More
Amberlite™ IRA-67, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-5547527
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80747-90-6
MFCD00145567
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80747-90-6
MFCD00145567
Acryl-DVB; schwach basisches Gelharz
Amberlite™ IRA-67 is used for de-acidification and desalination of water and for isolation of acidic natural products. It allows for effective adsorption and desorption of naturally occurring organic molecules such as humic and fulvic acids that are present in many water supplies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRA-67
Physikalische Form Perlen
Namenshinweis Ion Exchange Resin
Geruch Amine-like
Summenformel Acrylic-DVB
Dichte 1.06g/cm3
Farbe Gelbbraun
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.