Learn More
Amberlite™ IRA-958 (Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Entfernt Farbe, organische Stoffe und Cyanid
167.00 € - 510.00 €
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11325457
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
042702.A1
1 kg
167.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11315457
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
042702.A7
5 kg
510.00 €
5 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Removal of color, organics, and cyanideAmberlite™ IRA-958(Cl), ion exchange resin is used as an organic scavenger for the adsorption of natural organic matter from surface water. It is an acrylic resin for decolorization and the removal of organic material. Further, it is useful for decolorizing sugar juices and cane syrups, citric acid purification and capturing metal complexes.