Learn More
Amberlite XAD-1180, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts. Amberlite™ XAD1180N can be used as a polymeric adsorbent. The regeneration of this adsorbent has been effective in alkaline medium and tests have shown the adsorbent efficiently removes chromium from tannery waste water. Mainly used in the Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Polymeres Adsorptionsmittel für hydrophobe Verbindungen: Antibiotika, Vitamine, Aminosäuren, Enzyme; zur Aufreinigung: Gallium, Myxovirescine, Phosphorsäure, Riboflavin-Salze. Amberlite™ XAD1180N kann als polymeres Adsorptionsmittel verwendet werden. Die Regeneration dieses Adsorbens war in alkalischen Medien effektiv, und Tests haben gezeigt, dass das Adsorptionsmittel Chrom effizient aus Gerberei-Abwasser entfernt. Wird hauptsächlich in Amberlite XAD-1180 verwendet; ist ein polymeres Adsorberharz, das hauptsächlich bei der Aufreinigung und Herstellung hydrophober Verbindungen verwendet wird; Amberlite XAD-1180 ist ein polymeres Adsorberharz, das hauptsächlich bei der Aufreinigung und Herstellung hydrophober Verbindungen verwendet wird; Amberlite XAD-1180 ist ein polymeres Adsorberharz, das hauptsächlich bei der Aufreinigung und Herstellung hydrophober Verbindungen verwendet wird; Amberlite XAD-1180 ist ein polymeres Adsorberharz, das hauptsächlich bei der Aufreinigung und Herstellung hydrophober Verbindungen verwendet wird; Amberlite XAD-1180 ist ein polymeres Adsorberharz, das hauptsächlich bei der Aufreinigung und Herstellung hydrophober Verbindungen verwendet wird.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite XAD-1180 |
Merck Index | 14,382 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only