Learn More
Amberlite XAD-7, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Amberlite XAD-7 is used in chromatography media, enzyme immobilization and water purification. It is also used in the removal of relatively polar compounds from non aqueous solvents, non-aromatic compounds from polar solvent, recovery of plant extracts, antibiotics, enzymes and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite XAD-7 wird in Chromatographiemedien, bei der Enzymfixierung und bei der Wasseraufbereitung verwendet. Es wird auch zur Entfernung von relativ polaren Verbindungen aus nicht wässrigen Lösungsmitteln und von nicht aromatischen Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln sowie zur Rückgewinnung von Pflanzenextrakten, Antibiotika, Enzymen und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Amberlite XAD-7 wird in Chromatographiemedien, bei der Enzymfixierung und bei der Wasseraufbereitung verwendet. Es wird auch zur Entfernung von relativ polaren Verbindungen aus nicht wässrigen Lösungsmitteln und von nicht aromatischen Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln sowie zur Rückgewinnung von Pflanzenextrakten, Antibiotika, Enzymen und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite XAD-7 |
Merck Index | 14,382 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |