Learn More
Amberlite XAD-7, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047651
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
37380-43-1
MFCD00132705
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
37380-43-1
MFCD00132705
Amberlite XAD-7 is used in chromatography media, enzyme immobilization and water purification. It is also used in the removal of relatively polar compounds from non aqueous solvents, non-aromatic compounds from polar solvent, recovery of plant extracts, antibiotics, enzymes and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite XAD-7 wird in Chromatographiemedien, bei der Enzymfixierung und bei der Wasseraufbereitung verwendet. Es wird auch zur Entfernung von relativ polaren Verbindungen aus nicht wässrigen Lösungsmitteln und von nicht aromatischen Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln sowie zur Rückgewinnung von Pflanzenextrakten, Antibiotika, Enzymen und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Amberlite XAD-7
Merck Index 14,382
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.