Learn More
Alfa Aesar™ Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz
33.65 € - 101.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 9049-93-8
MDL-Nummer MFCD00145842
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11439096
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A17956.30
250g
33.65 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11429096
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A17956.0B
1000g
101.00 €
1000 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Amberlyst A-21, Ionenaustauschharz wird als heterogener Katalysator für die Umwandlung von Carbonylverbindungen in Oxime durch Reaktion mit Hydroxylamin-Hydrochlorid verwendet. Es ist ein wirksamer Katalysator für die Michael-Addition von Nitroalkanen zu Methylacrylat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Salpetersäure.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9049-93-8
MFCD00145842
Spezifikation
Amberlyst™ A-21
9049-93-8
MFCD00145842
250g
ion exchange resin
Odorless
Insoluble in water.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)