Learn More
Ambersep™ 900, OH-Form, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ambersep™ 900 |
Physikalische Form | Perlen |
Partikelgröße | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Volumen Gesamtkapazität | volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L |
Wasserrückhaltevermögen | (OH): 66.0 to 75.0% |
Farbe | Elfenbein |
Menge | 100 g |