Learn More
Invitrogen™ Acrylamide/Bis 19:1, 40% (w/v) solution
Gebrauchsfertige Lösung zur Reduzierung des Kontaktrisikos mit Acrylamid- und Bis-Acrylamid-Pulver
218.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
---|---|
Format | Flasche |
Form | Flüssigkeit |
Produktlinie | Ambion™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10298364
|
Invitrogen™
AM9022 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10695785
|
Invitrogen™
AM9024 |
2 x 500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Ambion Acrylamid/Bis 19:1 ist eine 40%ige (w/v) Lösung aus Acrylamid (38 %) und Bis-Acrylamid (2 %), ideal für den Einsatz in Ribonuklease-Protektionsassays sowie Sequenzierungsgelen und zur Größenbestimmung von DNA- oder RNA-Fragmenten. Die Lösung wird gebrauchsfertig geliefert, wodurch Staub-, Inhalations- und Kontaktgefahr beim Wägen und Vorbereiten von Acrylamid- und Bisacrylamid-Pulvern und -Lösungen verringert wird. Die Konzentrationen werden sorgfältig kontrolliert, und alle Lösungen werden vor dem Verpacken mikrogefiltert. Alle Ambion-Acrylamide werden streng auf kontaminierende unspezifische Endonuklease, Exonuklease und RNase sowie auf Funktionalität getestet.
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
Flasche | |
Flüssigkeit | |
Ambion™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.